Orders LinkContactUsLinkComponent
Razor blades, Gem®
Razor blades, Gem®
Nome del fornitore:   PERSONNA MEDICAL
Razor blades, Gem®
Nome del fornitore:  PERSONNA MEDICAL
Certificates
Razor blades, Gem®
2 varianti
Product Details & Documents
Razor blades for catheter cutting or cleanroom applications.
  • High precision, sharpness and safety
  • Made from carbon steel or from stainless steel
Carbon steel blades are suitable for ISO Class 7 cleanroom environments.
Stainless steel blades are suitable for ISO Class 5, 6 and 7 cleanroom environments.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Spessore
    L×L
    Disponibilità
    Price
  • PERS62-0325
    Lame per rasoio a bordo singolo, Gem® Scientific, 3 sfaccettature, retro in alluminio, 100 lame a dispenser
    Lame per rasoio a bordo singolo, Gem® Scientific, 3 sfaccettature, retro in alluminio, 100 lame a dispenser
    Acciaio al carbonio
    0,22 mm
    38×19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - SFr. 1’860.00
    SFr. 1’860.00
    1 * 5.000 ST
       SFr. 1’860.00
  • PERSAGBL-7029-0000
    Lame per rasoio a bordo singolo, Gem® Uncoated, 3 sfaccettature, retro in acciaio inox sgrassato, 100 lame a dispenser
    Lame per rasoio a bordo singolo, Gem® Uncoated, 3 sfaccettature, retro in acciaio inox sgrassato, 100 lame a dispenser
    Acciaio inossidabile
    0,22 mm
    38×19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST