Orders LinkContactUsLinkComponent
Washers, BOLA
Nome del fornitore:   Bohlender
Washers, BOLA
Nome del fornitore:  Bohlender
Certificates
Washers, BOLA
2 varianti
Product Details & Documents
PA
  • Temperature resistance: from –40 to +100 °C
For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Disponibilità
    Price
  • BOHLF728-16
    for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø
    for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø
    PA
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 5.70
    SFr. 5.70
    1 * 10 ST
       SFr. 5.70
  • BOHLF728-08
    for tubing 0,8 mm I-Ø/1,6 mm O-Ø
    for tubing 0,8 mm I-Ø/1,6 mm O-Ø
    PA
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 6.00
    SFr. 6.00
    1 * 10 ST
       SFr. 6.00