ContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope® 384, Microscopi standard
VWR® VisiScope® 384, Microscopi standard
Fournisseur:  VWR Collection
Certificats
undefined
VWR® VisiScope® 384, Microscopi standard
Fournisseur:  VWR Collection
Spécifications
  • Catalog No:
  • 630-1930
  • 630-2529
  • 630-1931
  • 630-1932
  • 630-1933
  • 630-1934
  • 630-2530
  • 630-1935
  • Modello:
  • BL384 P
  • BL384 PHi
  • TL384 P
  • BL384 Pi
  • TL384 Pi
  • BL384 Ph
  • TL384 PHi
  • TL384 Ph
  • Metodo d’osservazione:
  • Campo chiaro
  • Campo luminoso, contrasto di fase e campo scuro
  • Campo chiaro
  • Campo chiaro
  • Campo chiaro
  • Campo luminoso, contrasto di fase e campo scuro
  • Campo luminoso, contrasto di fase e campo scuro
  • Campo luminoso, contrasto di fase e campo scuro
  • Testa:
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
  • Oculari:
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • Revolver portaobiettivi:
  • 5 posizioni
  • 5 posizioni
  • 5 posizioni
  • 5 posizioni
  • 5 posizioni
  • 5 posizioni
  • 5 posizioni
  • 5 posizioni
  • Obiettivi:
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • Tavolino:
  • 150×139 mm (movement 75×33 mm)
  • 233×147 mm (movement 78×54 mm)
  • 150×139 mm (movement 75×33 mm)
  • 233×147 mm (movement 78×54 mm)
  • 233×147 mm (movement 78×54 mm)
  • 150×139 mm (movement 75×33 mm)
  • 233×147 mm (movement 78×54 mm)
  • 150×139 mm (movement 75×33 mm)
  • Condensatore:
  • Abbe N.A. 1.25, with iris diaphragm, focusable and centreable
  • Phase condenser (10×/20×, 40×, 100×) with darkfield (dry) and brightfield positions
  • Abbe N.A. 1.25, with iris diaphragm, focusable and centreable
  • Abbe N.A. 1.25, with iris diaphragm, focusable and centreable
  • Abbe N.A. 1.25, with iris diaphragm, focusable and centreable
  • Phase condenser (10×/20×, 40×, 100×) with darkfield (dry) and brightfield positions
  • Phase condenser (10×/20×, 40×, 100×) with darkfield (dry) and brightfield positions
  • Phase condenser (10×/20×, 40×, 100×) with darkfield (dry) and brightfield positions
  • Messa a fuoco:
  • Comando coassiale macro e micro
  • Comando coassiale macro e micro
  • Comando coassiale macro e micro
  • Comando coassiale macro e micro
  • Comando coassiale macro e micro
  • Comando coassiale macro e micro
  • Comando coassiale macro e micro
  • Comando coassiale macro e micro
  • Illuminazione:
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • L×P×A:
  • 210×370×480 mm
  • 210×370×480 mm
  • 210×370×480 mm
  • 210×370×480 mm
  • 210×370×480 mm
  • 210×370×480 mm
  • 210×370×480 mm
  • 210×370×480 mm
  • Peso:
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
Spécifications
Eyepieces
Informations sur le produit
Frequently Bought Together