VWR® Traceable®, Termometro a sonda a doppio infrarosso
620-2203
- Range di misura:(IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C
- Risoluzione:0,1 °C
- L×P×A:178×70×38 mm
- Conf:1
This easy to use, infrared, K-type thermometer allows the unit to take readings in less than one second.
- Campo visivo di 12:1
- Emissività regolabile da 0,1 a 1,0 in intervalli di 0,01 °C
- Funzione di massimo/minimo per osservare la misurazione più alta e più bassa in qualsiasi momento
- La memoria richiama le temperature rilevate, visualizza la media di tutte le misurazioni e la differenza tra due misurazioni
- Allarmi acustici di temperatura alta e bassa impostabili dall'utente per segnalare condizioni di fuori gamma. Funzione HOLD per bloccare la visualizzazione sul valore corrente
- Lunghezza del cavo: 3 metri
W×D×H: 178×70×38 mm
: con certificato di calibrazione a tre punti Traceable® (a 35, 50 e 150 °C (IR)), sonda tipo K (?40...+250 °C) e batterie con indicatore di carica in esaurimento.