VWR®, Cell scraper per colture cellulari e spatole cell lifter""
Ideati appositamente per semplificare e rendere più efficace la raccolta delle cellule. Disponibili con diverse posizioni della lama, i raschietti possono essere utilizzati in matracci o come raschietti per distacco e raccolta di cellule (in particolare le staminali) in capsule.
- Manico in ABS goffrato per una maggiore rigidità e un controllo migliore durante il distacco e il recupero delle cellule
- Lama sottile e flessibile in TPE per evitare di danneggiare le cellule
- Confezionati singolarmente
- Sterilizzazione con raggi gamma
- Apirogeni
Ideati appositamente per semplificare e rendere più efficace la raccolta delle cellule. Disponibili con diverse posizioni della lama, i raschietti possono essere utilizzati in matracci o come raschietti per distacco e raccolta di cellule (in particolare le staminali) in capsule.
- Manico in ABS goffrato per una maggiore rigidità e un controllo migliore durante il distacco e il recupero delle cellule
- Lama sottile e flessibile in TPE per evitare di danneggiare le cellule
- Confezionati singolarmente
- Sterilizzazione con raggi gamma
- Apirogeni
- Catalog No:
- 734-2602
- 734-2603
- 734-2604
- 734-2605
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Product Family Options
- DescrizioneLunghezza totale
- Cell scraper, larghezza lama 20 mm250 mm1 * 100 STSFr. 312.00
Produzione a basso impatto Specifications
Cat. No.734-2602Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M - Cell scraper per distacco di cellule, larghezza lama 20 mm250 mm1 * 100 STSFr. 315.00
Produzione a basso impatto Specifications
Cat. No.734-2603Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MProduzione a basso impatto - Cell scraper, larghezza lama 30 mm390 mm1 * 100 STSFr. 370.00
Produzione a basso impatto Specifications
Cat. No.734-2604Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M - Cell scraper per distacco di cellule, larghezza lama 30 mm390 mm1 * 100 STSFr. 367.00
Produzione a basso impatto Specifications
Cat. No.734-2605Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MProduzione a basso impatto