Guanti in nitrile per la lavorazione degli alimenti, VersaTouch™
Nome del fornitore: Ansell
Certificati
Informazioni su questo articolo
Applicazioni tipiche: preparazione di cibi, lavorazione di frutta, verdura e prodotti caseari, distribuzione di prodotti alimentari e settore della ristorazione.
- Non sterili, non talcati
- Dita antiscivolo per la massima comodità e sensibilità tattile, per una manipolazione precisa
- Con bordino per impedire che il liquido scorra sul braccio o sul polso
- Senza lattice: nessun rischio di allergie di tipo 1
Applicazioni tipiche: preparazione di cibi, lavorazione di frutta, verdura e prodotti caseari, distribuzione di prodotti alimentari e settore della ristorazione.
Colour: White or blue
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III, AQL 1,5
Approvati per il contatto con alimenti
Approvati per il contatto con alimenti
Specifiche
- Catalog No:
- 112-2738
- 112-2737
- 112-2736
- 112-6294
- ANSE92-205/10.5-11
- 112-2741
- 112-2740
- 112-2739
- Modello:
- 205
- 205
- 205
- 200
- 205
- 210
- 210
- 205
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Tipo polsino:
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Arrotolato
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Antistatico:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +