Sessole
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Informazioni su questo articolo
In PP colorato. Con bordo di riempimento modellato e impugnatura comoda.
- Utilizzabili anche come sessole da pesata
- Volumi facilmente leggibili sul lato superiore del manico
- Prodotto idoneo al contatto con alimenti conforme alla direttiva CE N. 10/2011
8 varianti
Product Details & Documents
In PP colorato. Con bordo di riempimento modellato e impugnatura comoda.
- Utilizzabili anche come sessole da pesata
- Volumi facilmente leggibili sul lato superiore del manico
- Prodotto idoneo al contatto con alimenti conforme alla direttiva CE N. 10/2011
Product Family Options
SET
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColoreDisponibilitàPrice