Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
 :   B. Braun
Needles, Spinocan®
 :  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Product Family Options
  • Descrizione
    Gauge
    Lunghezza
    Ø
    Codice colore
  • Ago Spinocan®
    18
    75 mm
    1,30 mm
    rosa
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    18
    88 mm
    1,30 mm
    rosa
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    19
    40 mm
    1,10 mm
    beige
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    19
    88 mm
    1,10 mm
    beige
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    20
    75 mm
    0,90 mm
    giallo
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    22
    40 mm
    0,70 mm
    nero
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    22
    75 mm
    0,70 mm
    nero
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Needles, Spinocan®
    22
    88 mm
    0,70 mm
    nero
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    25
    75 mm
    0,50 mm
    arancione
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    25
    88 mm
    0,50 mm
    arancione
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    26
    88 mm
    0,45 mm
    marrone
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00
  • Ago Spinocan®
    27
    88 mm
    0,40 mm
    grigio
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 25 ST
       SFr. 143.00