Stoppers, rubber, conical
17,0 mm
Codice catalogo HECH40955010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Stoppers, rubber, conical
Codice catalogo HECH40955010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Rubber stopper for centrifuge tubes 10 to 15 ml.
Specifiche
- Ø inferiore:17,0 mm