Termometro a sonda a doppio infrarosso HACCP , testo 104-IR
Catalog # 620-1904
Supplier: Testo
Specifications
- Range di misura:−30…+250 °C*
−50…+250 °C** - Risoluzione:0,1 °C
- Peso:165 g
- L×P×A:265×48×19 mm
- Environmentally Preferable:
- Accuratezza:±1,0 (−50…−30,1);
±0,5 (−30…+99,9);
±1,0% of mV (+100…+250) °C - Conf:1
Specifications
About this item
Questo termometro pieghevole impermeabile è un pratico ausilio nello svolgimento di precise misure di monitoraggio degli alimenti in qualsiasi momento. È adatto per applicazioni in produzione e conservazione. Dopo l'uso, la sonda può essere ripiegata e lo strumento conservato in modo sicuro fino alla misurazione successiva.
- Riconoscimento automatico del valore finale grazie alla funzione Auto-HOLD
- Memorizzazione dei valori min/max
- Superficie con rivestimento in gomma per una presa antiscivolo
* Infrared
** NTC
Weight: 165 g
Compliant with Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) and EN 13485.
Certifications: Conformi a HACCP ed EN 13485
Delivery: Fornito con due batterie AAA per 100 ore di utilizzo.