Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with rim
Test tubes,with rim
70 mm, 7,8 mm, 0,45 mm
Codice catalogo HECH42771015
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Test tubes,with rim
Codice catalogo HECH42771015
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Test tubes,with rim
Test tubes,with rim
70 mm, 7,8 mm, 0,45 mm
Price
SFr. 25.60
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
FIOLAX®, neutral glass.
  • Very good chemical resistance
  • Relatively resistant against rapid temperature changes and local heating
Thin walled test tubes for a wide variety of applications.
Specifiche
  • Ø est:
    7,8 mm
  • Spessore parete:
    0,45 mm
  • Lunghezza:
    70 mm