Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes
Microtubes
without caps, conical, for autoanalyzer Olly, 1,5 ml
Codice catalogo KIMA18167
Nome del fornitore:   KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Microtubes
Codice catalogo KIMA18167
Nome del fornitore:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Microtubes
without caps, conical, for autoanalyzer Olly, 1,5 ml
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Without cap
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Conical test tube for autoanalyser Olly type.
Specifiche
  • Capacità:
    1,5 ml
  • Descrizione:
    without caps, conical, for autoanalyzer Olly