Microcentrifuge tubes
Codice catalogo KIMA18166
Nome del fornitore: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Specifiche
- Tipo:with attached snap cap, Eppendorf type
- Versione:graduated, conical bottom, non sterile
- Capacità:1,5 ml
- Conf:1.000
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Non sterile
With attached push-on cap.