Blood collection tubes with sodium citrate, EMOPLASTIK®
Catalog # KIMA18614
Supplier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Specifications
- Ø:12 mm
- Descrizione:Blood Collection tube, EMOPLASTIK®
- Lunghezza:86 mm
- Materiale:PP
- Colore tappo:rosa
- Conf:1.000
- Additiva:Sodium citrate anticoagulant, 0,25 ml
Specifications
About this item
PP, translucent.
- 0,25 ml of sodium citrate
- Non sterile
- With writing area