Blood collection tubes, K3EDTA, EMOPLASTIK®
Catalog # KIMA18553
Supplier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Specifications
- Ø:13 mm
- Volume:3 ml
- Descrizione:Blood Collection tube, EMOPLASTIK®
- Lunghezza:75 mm
- Materiale:PP
- Colore tappo:verde
- Conf:1.000
- Additiva:K3EDTA anticoagulant
Specifications
About this item
Polypropylene test tube with cap.
- K3 EDTA for 5 ml of blood
- Non sterile
- With writing area