Capillary columns, Elite-17ht for autosystem
Codice catalogo PERCN9316264
Nome del fornitore: PerkinElmer
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:0,15 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Lunghezza:30 m
- Seq:03
- Fase:Elite-17ht
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Elite-17ht columns are extremely versatile, permitting the analysis of pesticides, herbicides, rosin acids, phthalate esters, triglycerides and sterols.