Capillary columns, Elite-Molesieve for autosystem
Codice catalogo PERCN9316361
Nome del fornitore: PerkinElmer
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Ø int.:0,53 mm
- Lunghezza:30 m
- Fase:Elite-Molesieve
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Elite-Molesieve PLOT phase capillary columns are suitable for the analysis of permanent gases.