Ground joint reducing set, BOLA
Reducing set, NS 14, NS 19, NS 24, NS 29, NS 34, NS 45 and NS 60
Codice catalogo BOHLH981-14
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
Ground joint reducing set, PTFE, consisting of reducing rings graduated for bridging different cone and socket sizes.
- Universal chemical resistance
- Temperature resistance –200 to +250 °C
- Suitable for vacuum applications
Specifiche
- Per:NS 14, NS 19, NS 24, NS 29, NS 34, NS 45 and NS 60
- Descrizione:Reducing set
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..