VWR®, Tavolo di pesatura, in granito, per microbilance e bilance analitiche
611-2549
- Descrizione:Tavolo di pesatura, in granito, con ammortizzatori e piedini regolabili
- L×P×A:900×600×760 mm
- Conf:1
- Peso:267 kg
Microbilance e bilance analitiche a prestazioni elevate da posizionare in un ambiente con vibrazioni minime per consentire una stabilizzazione rapida della lettura. Il tavolo di pesatura VWR® è caratterizzato da una struttura stabile e resistente.
- Superficie di pesata in granito
- Piedini regolabili
- Conforme agli standard anti-vibrazione più elevati, con quattro ammortizzatori posizionati sotto la superficie di lavoro
- Consente tempi rapidi di stabilizzazione
: installazione non inclusa.