Methyl methacrylate-[D₈] (monomer) (99.5% D) stabilizzato per spettroscopia NMR
Katalognr. 8.15050.0005
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:5 mL
- Seq:2210
Specifications
About this item
:
EINECS:252-449-9
UN:1247
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
CAS Number:35233-69-3
Formula:C₅D₈O₂