Acetohydroxamic acid
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo MOLEM22956976
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Acetohydroxamic acid
Codice catalogo MOLEM22956976
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 546-88-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-Hydroxyacetamide
- Numero CAS:546-88-3
- Formula:C₂H₅NO₂
- Numero MDL:MFCD00009994
- Molecular Weight:75.0666 g/mol
- EINECS:208-913-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g