1,1,1-Tricloroetano-D3 (98% D)
Catalog # PROODLM1974-1
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
- Seq:3047
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Ambiente
UN:2831
ADR:6.1,III
:GHS07
CAS Number:2747-58-2
Formula:Cl₃CCD₃