Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Pentylcyclohexanone
4-Pentylcyclohexanone
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
4-Pentylcyclohexanone
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
4-Pentylcyclohexanone
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:61203-83-6
  • Formula:C₁₁H₂₀O
  • Numero MDL:MFCD00059581
  • Molecular Weight:168.28 g/mol
  • EINECS:406-670-4
  • UN:3082
  • ADR:9,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource