Acetonitrile ≥99.9% per HPLC, for gradient grade far UV
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:75-05-8
:
Formula:H₃CCN
Numero MDL:MFCD00001878
:41.05 g/mol
IndexMerck:13,00071
Punto di ebollizione:81.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–45.7 °C
Densità:0.782 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:2 °C (closed cup)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
Frequently Bought Together