Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers, medium fast and fast
Filter papers, medium fast and fast
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Filter papers, medium fast and fast
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certificates
Filter papers, medium fast and fast
2 varianti
Product Details & Documents
Folded filter papers are suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
  • Filter paper sheets/folded papers are smooth and medium fast
  • Filter paper circles are grained and fast
 : According to DIN 53137
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • HECH41250045
  • HECH41255018
  • Peso:
  • 70 g/m²
  • 75 g/m²
  • Spessore:
  • 0,15 mm
  • 0,20 mm
  • Velocità di filtrazione:
  • 20 s
  • 10 - 12 s
Specifiche
Product Family Options
Sheets
Informazioni sul prodotto
  • Taglia
    Disponibilità
    Price
  • 450×450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 70.60 SFr.
    70.60 SFr.
    1 * 100 ST
       70.60 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41250045
    Peso
    70 g/m²
    Spessore
    0,15 mm
    Velocità di filtrazione
    20 s
Circles
Informazioni sul prodotto
  • Taglia
    Disponibilità
    Price
  • 180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 20.90 SFr.
    20.90 SFr.
    1 * 100 ST
       20.90 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41255018
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    0,20 mm
    Velocità di filtrazione
    10 - 12 s