About this item
Micropipette semplici da usare, precise e leggere, particolarmente adatte per standard professionali elevati per supportare in modo ottimale le attività quotidiane, con un concetto di funzionamento intuitivo e un design basato sul concetto Eppendorf PhysioCare® brevettato.
- Funzionamento intuitivo con quadrante di selezione multifunzione, menu multilingue, funzione guida, caricamento ed espulsione semplici e agevoli del puntale
- Elevata riproducibilità dei risultati della misurazione
- Programmazione di diverse modalità in una sequenza
- Protezione con password
- Manutenzione facile, avvertenza allo scadere dell'intervallo di manutenzione
Modalità di pipettaggio: dosaggio automatico, dosaggio, pipettaggio, pipettaggio e miscelazione, pipettaggio manuale, aspirazione multipla, diluizione, pipettaggio sequenziale, dosaggio sequenziale, pipettaggio inverso
Easy selection of all functions with the practical selection dial. Air-cushion pipetting system, with autoclavable lower part and epT.I.P.S.® consumables. It operates in the language of your choice. Pipetter maintenance reminder function, based on time or frequency of use as desired.
Applications: Pipetting liquids (manual and automatic), dispensing (timed and manual), pipetting and mixing. Additional applications include aspirating, diluting, sequential dispensing and reverse pipetting.
Specifications
- Catalog No:
- 613-2232
- 613-2233
- 613-2230
- 613-2231
- 613-6984
- 613-6985
- 613-2229
- 613-6983
- 613-2234
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Certificazione ambientale:
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label