Fall arrester, MI20 inertia reel
Codice catalogo DALL1002871
Nome del fornitore: HONEYWELL SAFETY
Specifiche
- Capacità:2,5 m
- Descrizione:MI20 Inertia Reel, con ammortizzatore integrato, senza manico
- Lunghezza:2,5 m
- Diametro apertura:17 mm
- L×P×A alloggiamento:100×80×500 mm
- Temperatura d'uso:−30...+50 °C
- Tensione:> 2200 daN
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Extremely light personal fall arrester comes with with a compact plastic housing and a rectractable webbing lifeline.
- Integral shock-absorber to reduce the impact force of a fall
- MI20 Lifeline: 48 mm, polyamide webbing
- Two screw karabiners
Weight: 1,25 kg
Length: 2,5 m