Rotoli di panni, MicroRoll
Supplier: FHP VILEDA SCS
Certificates
About this item
Panno in microfibra leggero (70% poliestere, 30% poliammide) per prestazioni di pulizia eccellenti a basso rilascio di fibre con rimozione dei batteri del 99,9%.
- Pulizia di buon livello con una sola operazione: fattore importante su superfici delicate come vetro o specchi
- Rotolo di panni semi usa e getta: nessun problema igienico derivante da contaminazione incrociata
The ultrafine microfibres scrape and absorb dirt from the surface, leaving behind nothing but tiny water droplets. It can be used on all water resistant surfaces such as desktops, cupboards, bars, tables, as well as on sinks, toilets and tiles.
Colore: bianco
Frequently Bought Together