Unità mini per elettroforesi verticale, SE250 Mighty Small II
732-1752
- Modello:SE 250
- Descrizione:Mini vertical electrophoresis system, complete unit with 0,75 mm, SE 250
- Seq:02
- Piastre in vetro (LxA):100×80 mm
- Spaziatori:0,75 mm
- L×A×P:165×160×160 mm
- Temperatura massima:45 °C
- Umidità:Up to 80%
- Peso:—
- Conf:1
Unità mini per elettroforesi verticale SE250 Mightly Small II progettata per screening e separazioni rapidi.
- Dimensioni massime piastra in vetro, 10×8 cm
- Raffreddamento efficiente per bande nitide
- Assemblaggio rapido e semplice
- Richiesta minima di tampone
- Facilmente aggiornabile a SE260 (con accessori opzionali) per una maggiore capacità di alloggiamento di gel da 10×8 e 10×10,5 cm, offrendo una vasta gamma di opzioni di gel precolati
Easily upgradable to the SE260 (with optional accessories) resulting in the additional capability of accommodating both 10×8 and 10×10,5 cm gels, enabling a wider variety of precast gel options.
: il sistema completo comprende camera inferiore per tampone, camera superiore per tampone/cartuccia di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, sostegno di colata con kit guarnizioni, 2 gruppi di fissaggio colata, 4 camme, 10 piastre in vetro rettangolari da 10×8 cm, 2 piastre in allumina intagliate da 10×8 cm, 4 molle elastiche, 2 pettini da 10 pozzetti spessi 0,75 mm, 4 spaziatori a T spessi 0,75 mm, 2 decalcolmanie di collocazione pozzetti e guarnizione gel. L'unità di base comprende gli stessi componenti sopra indicati, a eccezione di pettini, spaziatori e unità di colata, da ordinare separatamente.