Dropping pipettes
Pipette contagocce, in vetro AR, senza bulbo, 0,7 mm, 80 mm
Codice catalogo HERE1090301
Nome del fornitore: HERENZ HEINZ
Vai a
Product Details & Documents
Dropping pipettes made from AR-Glas®.
- Without bulb
Specifiche
- Descrizione:Pipette contagocce, in vetro AR, senza bulbo
- Lunghezza:80 mm
- Seq:01
- Ø stelo:0,7 mm