(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers)
Codice catalogo ROTH7219.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g
- Seq:3173
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
:
:152.24 g/mol
EINECS:202-757-4
Numero CAS:99-48-9
:MFCD00062993
Formula:C₁₀H₁₆O
Numero MDL:MFCD00869995