Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido nalidixico
Acido nalidixico
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo ROTH8780.1
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acido nalidixico
Codice catalogo ROTH8780.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  389-08-2
Acido nalidixico
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  389-08-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:389-08-2
  • Formula:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • Numero MDL:MFCD00006884
  • Molecular Weight:232.24 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-864-7
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g