L(-)-Carnitine
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLEM59240682
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
L(-)-Carnitine
Codice catalogo MOLEM59240682
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 541-15-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
- Numero CAS:541-15-1
- Formula:C₇H₁₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00038747
- Molecular Weight:161.20 g/mol
- EINECS:208-768-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g