Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Carnitine
L(-)-Carnitine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo BACE4030429.0100
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
L(-)-Carnitine
Codice catalogo BACE4030429.0100
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  541-15-1
L(-)-Carnitine
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  541-15-1
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
  • Numero CAS:541-15-1
  • Formula:C₇H₁₅NO₃
  • Numero MDL:MFCD00038747
  • Molecular Weight:161.20 g/mol
  • EINECS:208-768-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g