ContactUsLinkComponent
3-Nitrofluoranthene-[D9] 50 µg/ml (98% D)
3-Nitrofluoranthene-[D9] 50 µg/ml (98% D)
Codice catalogo PROOCILDLM47111.2
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  
3-Nitrofluoranthene-[D9] 50 µg/ml (98% D)
Codice catalogo PROOCILDLM47111.2
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1,2 mL
  • CAS No.:
    892-21-7
  • Descrizione:
    3-Nitrofluoranthene-[D9] 50 µg/ml (98% D)
  • Formula:
    C₁₆D₉NO₂
  • Descrizione:
    3-Nitrofluoranthene-[D9]