Caspase 3 Substrate IV (Z-DEVD-AFC, Fluorogenic)
Codice catalogo 264150-1
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 mg
- CAS No.:1177935-21-5
- Condizioni di conservazione:Freezer
- Protein/peptide name:Caspase 3 Substrate IV (Z-DEVD-AFC, Fluorogenic)
- Formula molecolare:C₃₆H₃₈F₃N₅O₁₅