Lithium cobaltite (Lithium cobalt (III) oxide)
Catalog # ICNA0522108580
Anbieter: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
- Seq:3401
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:97.87 g/mol
EINECS:235-362-0
CAS-Nummer:12190-79-3
Formel:CoLiO₂
MDL-Nummer:MFCD00049786