ContactUsLinkComponent
Irritant
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato)
Catalog # SOUT0205-01
CAS Number:  
Irritant
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato)
Catalog # SOUT0205-01
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :433.6214 g/mol
EINECS:229-506-1
 :GHS07
Storage Temperature:Congelamento
CAS Number:6578-06-9
Formula:C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
MDL Number:MFCD00040636