Alizarine yellow R 70% (dye content), Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 195073-25G
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance (Color):Brown to Very Dark Brown
- Appearance (Form) :Powder
- Infrared spectrum:Conforms to Structure
- Wavelength:380 - 390 nm
- Extinction Coefficient:≥16000
- Extinction Coefficient, c = 0.006G/L, in Methanol:≥7000
- Carbon:≥37.0 %
- Nitrogen:≥9.9 %
- TLC:Conforms to Structure
- Solubility (Color), c = 1%, 1N NH4OH:Red to Very Dark Red
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:218-818-3
:GHS07
Numero CAS:2243-76-7
Formula:C₁₃H₉N₃O₅
Numero MDL:MFCD00007313