L-Methionine ethyl ester hydrochloride
Catalog # BACE4003885.0025
Supplier: BACHEM BIOCHEMICA
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:213.7 g/mol
EINECS:220-787-6
CAS Number:2899-36-7
Formula:C₇H₁₅NO₂S·HCl
MDL Number:MFCD00012508