Alcian Blu
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo NADIHS-504-25G
Marketsource
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
Alcian Blu
Codice catalogo NADIHS-504-25G
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numero CAS: 33864-99-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:33864-99-2
- Formula:C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
- Numero MDL:MFCD00010720
- Molecular Weight:1298.86 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:251-705-7
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g