Nicotinamide 10 µg/ml in soluzione di metanolo
Codice catalogo PROONE9289
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:10 mL
- CAS No.:98-92-0
- Descrizione:Nicotinamide 10 µg/ml in soluzione di metanolo
- Environmentally Preferable:
- Formula:C₆H₆N₂O
- Descrizione:Nicotinamide