Digoxin
Glass bottle for solids, 50 mg
Codice catalogo ROTH7323.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:20830-75-5
- Formula:C₄₁H₆₄O₁₄
- Numero MDL:MFCD00003674
- Molecular Weight:780.95 g/mol
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:50 mg