Digoxin 96%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
- Numero CAS:20830-75-5
- Formula:C₄₁H₆₄O₁₄
- Numero MDL:MFCD00003674
- Molecular Weight:780.95 g/mol
- IndexMerck:14,3167
- Punto di fusione:∼ 250 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
3 varianti
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
- Numero CAS:20830-75-5
- Formula:C₄₁H₆₄O₁₄
- Numero MDL:MFCD00003674
- Molecular Weight:780.95 g/mol
- IndexMerck:14,3167
- Punto di fusione:∼ 250 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II