Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard organici
Crisene 200 µg/ml in toluene
Crisene 200 µg/ml in toluene
Crisene 200 µg/ml in toluene
PROOCILULM74241.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Crisene 200 µg/ml in toluene
PROOCILULM74241.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Tipo di conf.:
bottiglia in vetro
Conf:
1,2 mL
CAS No.:
218-01-9
Descrizione:
Crisene 200 µg/ml in toluene
Formula:
C₁₈H₁₂
Descrizione:
Chrysene