N-Acetyl-DL-valine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 8.14599.0050
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:50 g
- Seq:3368
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:37 g/l (25 °C)
- Melting Point:146 - 149 °C
- Molar Mass:159.18 g/mol
- Hill Formula:C7H13NO3
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:159.2 g/mol
EINECS:221-321-4
Numero CAS:3067-19-4
Formula:C₇H₁₃NO₃
Numero MDL:MFCD00066065