Orders LinkContactUsLinkComponent
Chenodeoxycholic acid
Chenodeoxycholic acid
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Chenodeoxycholic acid
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Certificates
Chenodeoxycholic acid
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
  • Numero CAS:474-25-9
  • Formula:C₂₄H₄₀O₄
  • Numero MDL:MFCD00064142
  • Molecular Weight:392.58 g/mol
  • IndexMerck:12,02096
  • Punto di fusione:164,85…165.85 °C
  • Densità:1,162 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.162 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:207-481-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 63.00 SFr.
    63.00 SFr.
    1 * 1 g
       63.00 SFr.
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 225.00 SFr.
    225.00 SFr.
    1 * 5 g
       225.00 SFr.
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 414.00 SFr.
    414.00 SFr.
    1 * 10 g
       414.00 SFr.
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 735.00 SFr.
    735.00 SFr.
    1 * 25 g
       735.00 SFr.