Winter cap, Kara
nero, One size
Codice catalogo 113-1036
Nome del fornitore: DELTA PLUS
Vai a
Product Details & Documents
Polar fleece cap with Thinsulate® lining which keeps the head warm in low temperatures.
One size fits all.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:One size
- Colore:nero
- Seq:01
- Tessuto:Polyester, Thinsulate® lining
- Cat. No.:113-1036
- Genere:Unisex
- Risk area:Cold
- Modello:Kara
- Applicazioni per abiti:General Purpose