ContactUsLinkComponent
N-Etildiisopropilamina ≥99.5% per sintesi peptidica
Infiammabile
Tossico
Corrosivo
N-Etildiisopropilamina ≥99.5% per sintesi peptidica
Codice catalogo 84574.290
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Infiammabile
Tossico
Corrosivo
N-Etildiisopropilamina ≥99.5% per sintesi peptidica
Codice catalogo 84574.290
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :129.25 g/mol
Punto di ebollizione:127 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–50 °C
Densità:0,76 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:6 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:230-392-0
UN:2733
ADR:3 (8),II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS05
Numero CAS:7087-68-5
Formula:C₈H₁₉N
Numero MDL:MFCD00008868