Mini unità per elettroforesi verticale, SE260 Mighty Small II Deluxe
Supplier: HOEFER ELECTROPHORESIS
Certificates
About this item
La mini unità per elettroforesi verticale SE260 Mighty Small II Deluxe combina i vantaggi offerti dal formato ridotto e dal raffreddamento efficiente, per uno screening rapido di proteine e acidi nucleici.
- Dimensioni massime piastra in vetro, 10×10,5 cm
- Design flessibile, in grado di alloggiare il formato da 10×8 cm con accessori opzionali
- Adatta a un'ampia varietà di gel precolati
- Raffreddamento efficiente per bande nitide
- Corsa di massimo due gel (massimo 30 campioni) contemporaneamente e alle stesse condizioni
- Assemblaggio rapido e semplice
Delivery: l'unità completa comprende camera inferiore per tampone, camera superiore per tampone/cartuccia di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, sostegno di colata con guarnizioni, 2 gruppi di fissaggio colata, 4 camme, 10 piastre in vetro rettangolari da 10×10,5 cm, 5 piastre in allumina intagliate da 10×10,5 cm, morsetti a molla, 2 pettini da 10 pozzetti di spessore 0,75 mm e 4 spaziatori da 0,75 mm. L'unità di base comprende gli stessi componenti sopra indicati, a eccezione di pettini, spaziatori, piastre e unità di colata, da ordinare separatamente.
Specifications
- Catalog No:
- 732-2598
- 732-1765
- Modello:
- SE 260
- SE 260
- Piastre in vetro (LxA):
- 100×80 mm
- 100×80 mm
- Umidità:
- Up to 80%
- Up to 80%
- Temperatura massima:
- 45 °C
- 45 °C
- Spaziatori:
- 0,75 mm
- 0,75 mm
- L×A×P:
- 165×180×160 mm
- 165×180×160 mm
- Peso:
- —
- 1,50 kg
Specifications
Combs
Product Information
Frequently Bought Together